Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ I-LOC Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Red
White, Gray
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Eliminate use of separate aluminum seal and rubber stopper
- Polypropylene closures
- Gray bromobutyl stoppers
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Bromobutyl |
| Colore | Black |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20-400 Screw Thread Vials |