Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers for Celstir™ Spinner Flasks
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000mL Celstir Spinner Flask
125mL Celstir Spinner Flask
250mL Celstir Spinner Flask
3000mL Celstir Spinner Flask
500mL Celstir Spinner Flask
50mL Celstir Spinner Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This non-breakable stainless steel shaft, for replacing the glass shaft included with Celstir™ flasks, may be retrofitted to the existing Celstir flasks.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1000mL Celstir Spinner Flask |
| Include | Top cap with liners, glass rod, magnet holder, magnet and stirring paddle |
| Tipo | Impeller |