Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached
Codice prodotto. p-43362 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12462531
Marca: DWK Life Sciences 219927
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Graduated bottles with cap attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 oz., 250 mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.75 in.
Include Pouring ring and screw cap
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 144 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.66 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Tipo di chiusura Screw Cap