Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles Without Cap or Pour Ring
Codice prodotto. 12442531 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12442531
Marca: DWK Life Sciences 219921
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
WHEATON™ media bottles are manufactured from borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements and has a low alkali content to help prevent changes in pH to maintain the purity of its contents.
  • Manufactured from USP Type I borosilicate glass helps prevent pH changes
  • 45mm screw thread, wide mouth finish
  • Graduated with writing patch
  • Special pour lip facilitates easy pouring
  • Autoclavable
  • Color coded caps can be purchased separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 67.62 oz., 2000mL
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Capacità (sistema imperiale) 67,62 once
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 5.39 in.
Materiale Borosilicate Glass
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 261 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 10.27 in.
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 137 mm
Tipo di chiusura Screw Cap