Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Safety-Coated Bottles
Codice prodotto. 12412541 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12412541
Marca: DWK Life Sciences 219940
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use as media or reagent bottle
Plastisol coated for safety
  • Made from clear borosilicate glass
  • Attached 45mm white polypropylene screw cap
  • Pour ring to eliminate drips
  • Autoclavable
  • Color-coded caps available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 33.8 oz., 1000mL
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.97 in.
Include Wedge shaped inner sealing ring and Polypropylene pouring ring
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 233 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.17 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 101 mm
Tipo di chiusura Screw Cap