Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dispensing Bottles
Codice prodotto. p-38920 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 72
Product Code. 12485502
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 211194
Only null left
Add to basket
Add to basket
Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance
  • Made from low density polyethylene
  • Translucent color
  • Very flexible with high impact strength
  • Raise the spout to dispense contents and depress spout to seal bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 2.03 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2,03 once
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.5 in.
Materiale LDPE
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Product Type Dispensing Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile