Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Codice prodotto. 10503144 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10503144
Marca: DWK Life Sciences W242831A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottle made of natural low density polyethylene and manufactured to strict quality control standards to ensure the best product for your application.
  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropping tips or caps must be purchased separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 3 mL, 0.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 0.51 in.
Materiale LDPE
Quantità 1000/Cs.
Closure Included No
Altezza (sistema metrico) 39 mm
Product Type Dropping Bottle
Altezza (sistema imperiale) 1.54 in.
Dimensione chiusura 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Autoclavabile Non autoclavabile