Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropping tips or caps must be purchased separately
Specifica
Specifica
| Capacità | 7 mL, 0.24 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.24 oz. |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.74 in. |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 1000/cs |
| Closure Included | No |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Product Type | Dropping Bottle |
| Vedi altri risultati |