Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Dimensione chiusura:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropper tips and caps must be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Capacità | 60 mL, 2.03 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2,03 once |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.53 in. |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 100/Cs. |
| Quantità | 100/Cs. |
| Closure Included | No |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Vedi altri risultati |