Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Codice prodotto. p-39043 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Dimensione chiusura:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11501255
Marca: DWK Life Sciences W242831
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent chemical resistance
  • White LDPE helps protect UV- lght-sensitivie samples
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropper tips and caps must be ordered separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 3 mL, 0.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 0.51 in.
Materiale LDPE
N. per confezione 100/Cs.
Quantità 100/Cs.
Closure Included No
Altezza (sistema metrico) 39 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.54 in.
Dimensione chiusura 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Autoclavabile Non autoclavabile