Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Colore:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
Average drop size: 44μL ±6μL
- Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
- Available in natural or white tips, packaged separately
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.2 oz., 6 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.2 oz. |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.66 in. |
| Include | Extended controlled dropper tip |
| Materiale | LDPE |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 58 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.28 in. |
| Vedi altri risultati |