Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Codice prodotto. p-39052 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Colore:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 10410212
Marca: DWK Life Sciences 211630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
Average drop size: 44μL ±6μL
  • Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
  • Available in natural or white tips, packaged separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.1 oz., 3mL
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.55 in.
Include Extended controlled dropper tip
Materiale LDPE
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.93 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Autoclavabile Non autoclavabile