Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Codice prodotto. p-45671 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 12463701
Marca: DWK Life Sciences 226433
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wheaton Spray Bottle made of white LDPE
  • Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.6 oz., 20mL
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.6 oz.
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 0.78 x 1.49 x 3.2 in. (20 x 38 x 83mm)
Include Bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema metrico) 20mm
Larghezza (sistema metrico) 38mm
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Product Type Spray Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.49 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.2 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 15-415 mm
Tipo di chiusura Screw Cap