Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Amber HDPE Bottles with Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Descrizione
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- Narrow-mouth
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
| Capacità | 17 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 17 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.83 in. |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 28-410 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Altezza (sistema metrico) | 171 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.73 in. |
| Vedi altri risultati |