Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant HDPE Bottles with Caps
Codice prodotto. 10366612 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 10366612
Marca: DWK Life Sciences 209047
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging
.
  • Narrow mouth
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Attached closures remain tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Materiale HDPE
Finitura collo 24-410
Certificazione/Conformità ISO 9001
Altezza (sistema metrico) 101 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-410 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Screw Cap