Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
20-410 mm
24-410 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
Ideal for short- and long-term storage and packaging
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4,22 once |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
| Materiale | LDPE |
| Imballaggio | Convenience |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Bocca | Stretta |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |