Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Codice prodotto. 12415492 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
20-410 mm
24-410 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 12415492
Marca: DWK Life Sciences 208928
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Include Double seal closure, no-drip pour lip
Materiale LDPE
Imballaggio Convenience
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 129 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.07 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-410 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap