Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Codice prodotto. p-40053 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
20-410 mm
24-410 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 12465482
Marca: DWK Life Sciences 208923
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.3 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.98 in.
Include Double seal closure, no-drip pour lip
Materiale LDPE
Imballaggio Convenience
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.69 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura Screw Cap