Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie con bocca ampia in HDPE resistenti alle perdite
Codice prodotto. 10234972 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 10234972
Marca: DWK Life Sciences 209626
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chiusura a doppio sigillo e tappo annesso
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2,02 once
Colore Ambra
Diametro (sistema imperiale) 1.53 in.
Include Chiusura a doppia tenuta, beccuccio antigoccia
Materiale HDPE
Imballaggio Praticità
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.46 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28-410 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap