Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie con bocca ampia in HDPE resistenti alle perdite
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 72
Descrizione
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 2,02 once |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.53 in. |
| Include | Chiusura a doppia tenuta, beccuccio antigoccia |
| Materiale | HDPE |
| Imballaggio | Praticità |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 88 mm |
| Vedi altri risultati |