Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie con bocca ampia in HDPE resistenti alle perdite
Catalog Number p-40114
Click to view available options
Capacità:
1.01 once, 30 ml
16.9 oz., 500 mL
2.02 once, 60 ml
33.81 oz., 1000mL
4.22 oz., 125 mL
8.45 once, 250 ml
Colore:
Ambra
Naturale
Altezza (sistema metrico):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Altezza (sistema imperiale):
2.71 in.
3.46 in.
3.85 in.
4.92 in.
6.45 in.
7.83 in.
Chiusura a doppio sigillo e tappo annesso
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
Capacità 1.01 once, 30 ml
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28-410 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.71 in.
Altezza (sistema metrico) 69 mm
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1.01 once
Colore Ambra
Diametro (sistema imperiale) 1.29 in.
Include Chiusura a doppia tenuta, beccuccio antigoccia
Materiale HDPE
Imballaggio Praticità
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Larga
Forma Rotondo