Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural LDPE Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
125 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4,22 once |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
| Materiale | LDPE |
| Imballaggio | Convenience |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |