Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural LDPE Bottles
Codice prodotto. 12485492 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
125 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 12485492
Marca: DWK Life Sciences 209428
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With double-seal closure with cap attached
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Include Double seal closure, no-drip pour lip
Materiale LDPE
Imballaggio Convenience
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-410 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap