Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lined Open Top Aluminum Seals
Codice prodotto. 10639361 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Natural
Red
Quantità:
100 Pk.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10639361
Marca: DWK Life Sciences 22423101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features an open top seal with PTFE liner
  • Diameter: 11mm (0.43 in.)
  • Cap Material: Aluminum
  • PTFE Thickness: 0.127mm (0.005 in.)
  • Available in various colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone/PTFE
Diametro (sistema imperiale) tappo 0.43 in.
Diametro (sistema metrico) tappo 11 mm
Colore Natural
Materiale Aluminum
Product Line E-Z Seal
Quantità 100 Pk.
Tipo Open Top Cap
Dimensione chiusura 11 mm