Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lined Open Top Aluminum Seals
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Natural
Red
Quantità:
100 Pk.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Diameter: 11mm (0.43 in.)
- Cap Material: Aluminum
- PTFE Thickness: 0.127mm (0.005 in.)
- Available in various colors
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone/PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) tappo | 0.43 in. |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 11 mm |
| Colore | Natural |
| Materiale | Aluminum |
| Product Line | E-Z Seal |
| Quantità | 100 Pk. |
| Tipo | Open Top Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |