Learn More
DWK Life Sciences Fiale per scintillazione di liquidi in HDPE da 20 ml: tappi in urea
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Lamina metallica/sughero
Metal Foil/Cork
Polyethylene
Quantità:
1000/Cs.
500/Cs.
500/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
Provides an economical alternative to standard scintillation vials. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials are manufactured from rigid yet flexible HDPE plastic.
- With urea caps
- With metal foil/cork liner
Order Info
O.D. x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61mm) with cap. Minimum neck I.D., 0.5 in. (12.3mm). Packaged in utility trays with each partitioned tray holding 100 vials. Packed with caps attached or caps packaged separately. Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps in a separate bag.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Metal Foil/Cork |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 0.5 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.06 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 12.7 mm |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| N. per custodia | 1000 |
| Vedi altri risultati |