Learn More
DWK Life Sciences Fiale per scintillazione di liquidi in HDPE da 20 ml: tappi in urea
Codice prodotto. p-206305 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Lamina metallica/sughero
Metal Foil/Cork
Polyethylene
Quantità:
1000/Cs.
500/Cs.
500/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 12477341
Marca: DWK Life Sciences 986706
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an economical alternative to standard scintillation vials. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials are manufactured from rigid yet flexible HDPE plastic.
  • With urea caps
  • With metal foil/cork liner
Order Info
O.D. x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61mm) with cap. Minimum neck I.D., 0.5 in. (12.3mm). Packaged in utility trays with each partitioned tray holding 100 vials. Packed with caps attached or caps packaged separately. Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps in a separate bag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Polyethylene
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 12.7 mm
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 20 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
N. per custodia 500
Tipo di imballaggio Tray
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Attached Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Quantità 500/Cs.