Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
Codice prodotto. 12496021 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Gray
Green
Natural
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Materiale:
LDPE
Polyethylene
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12496021
Marca: DWK Life Sciences W242407A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
8mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Purple
Materiale Polyethylene
N. per custodia 1000 Cs.
Certificazione/Conformità ISO 9001
Drop Size 41 μL
Product Type Dropper Tip
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plastic dropping bottle