Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyophilization Gray Butyl Stopper
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Class A, USP Type I, ASTM E438 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.7 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 1.3 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lyophilization |
| Durezza | 50 Durometer |
| Size | 1.1 cm |
| Colore | Gray |
| Materiale | Butyl Rubber |
| Product Type | 2-Leg Lyophilization Stopper |