Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyophilized Stopper: Straight Plug Stopper
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Demonstrates a very low level of moisture adsorption
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.3cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lyophilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits 0.7cm I.D., 1.3cm O.D. mouth of vials |
| Durezza | 46 Shore A |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Materiale | Bromobutyl Rubber |
| Product Type | Straight Plug Stopper |