Learn More
DWK Life Sciences Fiala M-T File™ e accessori
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Fiala M-T File
Index Card
M-T Vial File
Partition
Storage Box
Quantità:
35 Case
6 Case
Cassa da 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
228778 Hinged Case
228780 Hinged Case
24 x 20mL vials
54 x 8mL vials
60 x 2mL vials
Flaconi 40 x 4 ml
W228790 Hinged Case
W228792 Hinged Case
Dimensione della confezione:
pezzi 35
pezzi 6
Descrizione
For compact and organized sample storage
- Stores vials in clear polystyrene case
- Foam inserts and partitions provide protection
- With alphanumerical indexing card for identification
- Index cards and partitions also available separately
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Hinged Lid |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione e trasporto di flaconcini |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi 40 x 4 ml |
| Capacità | 40 (2 and 4 mL Vial) |
| Include | Contenitore con cerniere in polistirene trasparente, divisori, inserti in schiuma e scheda alfanumerica per indicizzazione |
| No. of Places | 40 |
| Product Type | Fiala M-T File |
| Vedi altri risultati |