Learn More
DWK Life Sciences Fiala M-T File™ e accessori
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Fiala M-T File
Index Card
M-T Vial File
Partition
Storage Box
Quantità:
35 Case
6 Case
Cassa da 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
228778 Hinged Case
228780 Hinged Case
24 x 20mL vials
54 x 8mL vials
60 x 2mL vials
Flaconi 40 x 4 ml
W228790 Hinged Case
W228792 Hinged Case
Dimensione della confezione:
pezzi 35
pezzi 6
Descrizione
For compact and organized sample storage
- Stores vials in clear polystyrene case
- Foam inserts and partitions provide protection
- With alphanumerical indexing card for identification
- Index cards and partitions also available separately
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and Transportation of Sample Vials |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 228780 Hinged Case |
| Product Type | Index Card |
| Quantità | 35 Case |