Learn More
DWK Life Sciences Fiala M-T File™ e accessori
Codice prodotto. 12453761 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Fiala M-T File
Index Card
M-T Vial File
Partition
Storage Box
Quantità:
35 Case
6 Case
Cassa da 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
228778 Hinged Case
228780 Hinged Case
24 x 20mL vials
54 x 8mL vials
60 x 2mL vials
Flaconi 40 x 4 ml
W228790 Hinged Case
W228792 Hinged Case
Dimensione della confezione:
pezzi 35
pezzi 6
Codice prodotto. 12453761
Marca: DWK Life Sciences 228783
For compact and organized sample storage
  • Stores vials in clear polystyrene case
  • Foam inserts and partitions provide protection
  • With alphanumerical indexing card for identification
  • Index cards and partitions also available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transportation of Sample Vials
Da utilizzare con (apparecchiatura) 228778 Hinged Case
Product Type Index Card
Quantità 35 Case