Learn More
DWK Life Sciences Fiala M-T File™ e accessori
Codice prodotto. 15880130 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Fiala M-T File
Index Card
M-T Vial File
Partition
Storage Box
Quantità:
35 Case
6 Case
Cassa da 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
228778 Hinged Case
228780 Hinged Case
24 x 20mL vials
54 x 8mL vials
60 x 2mL vials
Flaconi 40 x 4 ml
W228790 Hinged Case
W228792 Hinged Case
Dimensione della confezione:
pezzi 35
pezzi 6
Codice prodotto. 15880130
Marca: DWK Life Sciences W228790
For compact and organized sample storage
  • Stores vials in clear polystyrene case
  • Foam inserts and partitions provide protection
  • With alphanumerical indexing card for identification
  • Index cards and partitions also available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Clear
Materiale Plastic
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Convenient Storage and Transportation of Sample Vials
Da utilizzare con (apparecchiatura) 54 x 8mL vials
Capacità 54 (2, 4 and 8 mL Vials)
Include Foam Insert, Index Card, Partition, Polystyrene Case
No. of Places 54
Product Type Storage Box
Quantità 6 Case