Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Tissue Grinders
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.003 oz., 0.1mL
0.006 oz., 0.2mL
0.02 oz., 0.75mL
Lunghezza (sistema imperiale):
3.46 in.
4.33 in.
4.52 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.15 in.
0.27 in.
0.31 in.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 2
pezzi 25
Descrizione
Used in extremely precise work when delicate hand operation is required
- Made from low extractable borosilicate glass
Potter-Elvehjem Micro Tissue Grinder
- Reservoir and pouring lip provide easy decanting of micro sample
- Unit can be autoclaved / sterilized to prevent cross contamination between samples
- Pestle clearance range: 0.1 – 0.15mm
- PTFE spacer aligns the pestle and reduces aerosoling of the product
- Includes a finely ground glass pestle and tube
- Autoclavable
- Disposable to eliminate cross contamination and useful for radioactive samples
- Small grinder area allows for high sample recovery
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.006 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Micro Disposable Tissue Grinder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in extremely precise work when delicate hand operation is required |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.52 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) tubo | 1.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 33mm |
| Vedi altri risultati |