Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Tissue Grinders
Codice prodotto. 11531305 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.003 oz., 0.1mL
0.006 oz., 0.2mL
0.02 oz., 0.75mL
Lunghezza (sistema imperiale):
3.46 in.
4.33 in.
4.52 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.15 in.
0.27 in.
0.31 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 25
Codice prodotto. 11531305
Marca: DWK Life Sciences 357844
Used in extremely precise work when delicate hand operation is required
  • Made from low extractable borosilicate glass
Potter-Elvehjem Micro Tissue Grinder
  • Reservoir and pouring lip provide easy decanting of micro sample
  • Unit can be autoclaved / sterilized to prevent cross contamination between samples
  • Pestle clearance range: 0.1 – 0.15mm
Micro Tissue Grinder with PTFE Spacer
  • PTFE spacer aligns the pestle and reduces aerosoling of the product
  • Includes a finely ground glass pestle and tube
  • Autoclavable
Disposable Micro Tissue Grinder
  • Disposable to eliminate cross contamination and useful for radioactive samples
  • Small grinder area allows for high sample recovery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.003 oz.
Capacità (sistema metrico) 0.1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Micro Disposable Tissue Grinder
Da utilizzare con (applicazione) Used in extremely precise work when delicate hand operation is required
Lunghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 65mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.15 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 4mm
Capacità 0.003 oz., 0.1mL