Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Narrow-Mouth HDPE Bottles
Codice prodotto. 12472581 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 12472581
Marca: DWK Life Sciences 221163
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
High Density Polyethylene helps protect light sensitive samples and provides good chemical resistance. Narrow mouth bottles are ideal for liquids. Available with pre-attached white polypropylene screw cap and foamed polyethylene liner
  • High Density Polyethylene, white color
  • White HDPE helps protect light sensitive samples
  • Good chemical resistance
  • Narrow mouth ideal for liquids
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 1.06 in.
Materiale HDPE
Colore chiusura White
Finitura collo 20-410
Certificazione/Conformità ISO 9001
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.07 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 27 mm
Tipo di chiusura Screw Cap