Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural HDPE Cylinder Rounds with Foamed PE-Lined Caps
Codice prodotto. 11571165 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 11571165
Marca: DWK Life Sciences 221153
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Good chemical resistance and narrow mouth makes these bottles ideal for liquids
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.06 in.
Materiale HDPE
Colore chiusura White
Finitura collo 20-410
Certificazione/Conformità ISO 9001
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Product Type Cylinder Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.07 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 27 mm
Tipo di chiusura Screw Cap