Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Open Top Screw Caps with Silicone Liner
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-425
Colore:
Black
White
N. per custodia:
1000 Cs.
250 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
- Can withstand autoclaving / sterilization
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Phenolic Resin |
| N. per custodia | 250 Cs. |
| Finitura collo | 13-425 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Product Type | Open Top Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass bottle or vial |
| Rivestimento interno chiusura | PTFE/Silicone |