Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use
Codice prodotto. 12401531 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Overall Length (Metric):
150 cm
760 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12401531
Marca: DWK Life Sciences 374306
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Assembly consists of 1.5m (5 ft.) section of silicone tubing with a wall thickness of 2.3mm, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle.
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 23/100 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Silicone
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 760 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.09 in.
Spessore (sistema metrico) 2.3 mm
Da utilizzare con Peristaltic pump
Product Type Tubing