Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Overall Length (Metric):
150 cm
760 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 11/100 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Overall Length (English) | 5 ft. |
| Overall Length (Metric) | 150 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.09 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 2.3 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Peristaltic pump |
| Sterilità | Sterili |
| Include | Borosilicate Glass sinker on one end and Polypropylene delivery nozzle on the other end |
| Vedi altri risultati |