Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use
Codice prodotto. p-4383797 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Overall Length (Metric):
150 cm
760 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12411531
Marca: DWK Life Sciences 374308
Assembly consists of 1.5m (5 ft.) section of silicone tubing with a wall thickness of 2.3mm, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle.
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 31/100 in.
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Silicone
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 760 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.09 in.
Spessore (sistema metrico) 2.3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Peristaltic pump
Product Type Tubing