Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Plastic Uni-Dose Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Descrizione
- Mouth OD 28.5mm
- Use with WHEATON tamper evident safety cap
- Large labeling surface for easy product identification
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Materiale | Polyethylene |
| Volume (sistema metrico) | 30.0 mL |