Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetal Clamps
Codice prodotto. 12438922 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dark Green
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12438922
Marca: DWK Life Sciences™ 297746
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
  • Molded from polyoxymethylene (POM), an acetal resin
  • Will not scratch glass and can withstand temperatures up to 150°C
  • Resistant to bases and weak acids
  • Not resistant to halogen gases and concentrated acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Standard Taper Clamp
Materiale POM Acetal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kuderna Danish Evaporative Concentrator
Colore Yellow