Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyethylene Snap Caps
Codice prodotto. 10261292 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
EZ Vial
Snap Cap Sample Bottle
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
N. per custodia:
1000/Cs.
200/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 10261292
Marca: DWK Life Sciences 242612
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All sizes have tabs for easy removal
For use with Snap Cap sample bottles.
  • Natural low density polyethylene
  • Snap Cap
  • Color: Natural
  • No liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 22 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
N. per custodia 200/Cs.
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) Snap Cap Sample Bottle