Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Orange
Codice prodotto. p-2429796 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dropping bottle
Plastic dropping bottle
Finitura collo:
13-425
15-415
20-410
8-425
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12466131
Marca: DWK Life Sciences W242523A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Screw cap made of radiation grade polypropylene
  • Packaged in case of 100 or 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Orange
Materiale Polypropylene
N. per custodia 1000 Cs.
Finitura collo 20-410
Certificazione/Conformità ISO 9001
Product Type Polypropylene Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plastic dropping bottle