Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Potter-Elvehjem
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.06 once, 2 ml
0.16 once, 5 ml
0.33 once, 10 ml
0.5 once, 15 ml
1.01 once, 30 ml
1.85 once, 55 ml
Materiale:
Plastica
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
203 mm
219 mm
266 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Choose grinders with or without plastic safety coating
- In vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili Wheaton-33™
- Componenti intercambiabili
- Asta in acciaio inox inseribile in un agitatore verticale elettrico
- Il fondo del pestello in PTFE si adatta perfettamente al fondo della provetta; distanza di circa 0.1 - 0.15 mm
- Il rivestimento in plastica trasparente sugli omogeneizzatori di tessuti Safe-Grind™ protegge il mortaio da graffi, migliora la presa e contiene omogenato in caso di rottura della provetta
- Autoclavabili
Order Info
Dimensioni asta, 1/4°pollici di diametro (6°mm)
Specifica
Specifica
| Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
| Tolleranza (sistema metrico) | Da 0.1 a 0.15 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 6.3 mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.16 once |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Omogeneizzatore tissutale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparazione di omogenati di tessuti |
| Vedi altri risultati |