Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Prescored Gold-Band™ Amber Ampules
Codice prodotto. p-21311 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.413 in.
0.472 in.
0.64 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.95 in.
3.3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 11764129
Marca: DWK Life Sciences™ 176792
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect light-sensitive samples
  • Amber borosilicate glass
  • Prescored to eliminate filing
  • Gold-Band feature indicates prescoring
  • Stems can be pull sealed or tip sealed
Compliance
Meet USP Type 1 and ASTM™ Type I, Class B standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Prescored Ampule
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 1.05 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.413 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Certificazione/Conformità USP Type 1, ASTM Type I, Class A