Learn More
DWK Life Sciences™ Ampolle trasparenti premarcate Gold-Band™
Codice prodotto. 10278241 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.41 in.
0.47 in.
0.64 in.
0.74 in.
0.88 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.95 in.
3.3 in.
4.21 in.
5.11 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 10278241
Marca: DWK Life Sciences™ 176780
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prescored to eliminate need for filing
Prescored to eliminate need for filing
  • Low-extractable borosilicate glass
  • Gold-Band feature indicates prescoring
  • Stems can be pull sealed or tip sealed
Compliance
Soddisfano gli standard USP di tipo 1 e ASTM™ di tipo I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Fiala con linea premarcata
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 1.9 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.74 in.
Altezza (sistema metrico) 10.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.21 in.
Certificazione/Conformità USP tipo 1, ASTM tipo I, classe A