Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici Redi-Cap™ per contenitori Redi-Pak™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
- Poly-Seal liner is manufactured from low density polyethylene
- Phenolic
- Screw cap
- Color: Black
Specifica
Specifica
| Colore | Nero |
| Materiale | Fenolico |
| N. per custodia | Contenitore da 144 |
| Finitura collo | 15-425 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitore Redi-pak™ |
| Rivestimento interno chiusura | Poly-Seal |